247065
(S)-cis-Verbenol
95%
Sinónimos:
(1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −9° in chloroform
[α]20/D +10° in ethanol
pureza óptica
ee: ≥50% (GLC)
mp
62-65 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC1=C[C@H](O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
Clave InChI
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?