46208
(+)-Fenchone
analytical standard
Sinónimos:
(+)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (1S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +62±1°, neat
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.462
bp
63-65 °C/13 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
densidad
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clave InChI
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)