363960
(S,R)-Noscapine
97%
Sinónimos:
α-Narcotine, (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −200°, c = 1 in chloroform
mp
174-176 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COc1ccc2C(OC(=O)c2c1OC)C3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34
InChI
1S/C22H23NO7/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3/t17-,18+/m1/s1
Clave InChI
AKNNEGZIBPJZJG-MSOLQXFVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?