192112
Borane dimethyl sulfide complex solution
2.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
2.0 M in diethyl ether
densidad
0.74 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Clave InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?