Merck
262064
Sigma-Aldrich
mono-Bromoborane methyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
Bromo(dimethyl sulfide)borane, Bromo(dimethyl sulfide)dihydroboron
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 472,00
US$ 472,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 472,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2S·BH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
154.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 472,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in methylene chloride
densidad
1.347 g/mL at 25 °C
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
Clave InChI
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Substitution reactions for synthesis of N-heterocyclic carbene boranes with boron-heteroatom bonds[1]
  • Hydroboration reactions[2]
  • Regio- and chemoselective brominative cleavage of terminal epoxides[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xaba, N.; Jaganyi, D.
Polyhedron, 28, 1145-1145 (2009)
Roy, C. D.; Brown, H. C.
Australian Journal of Chemistry, 60, 139-139 (2007)
Andrey Solovyev et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(42), 15072-15080 (2010-10-05)
Boryl halide, carboxylate and sulfonate complexes of 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene (dipp-Imd-BH(2)X, X = halide or sulfonate) have been prepared from the parent borane dipp-Imd-BH(3) by (1) substitution reactions with R-X (X = halide or sulfonate), (2) reactions with electrophiles (like I(2) or