Merck
C2107
Sigma-Aldrich
Ácido (1S)-(+)-10-alcanforsulfónico
99%
Sinónimos:
Ácido (+)-alcanfor-10-sulfónico (β), Ácido (1S)-alcanfor-10-sulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
232.30
Beilstein/REAXYS Number:
2809675
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
crystals
optical activity
[α]20/D +19.9°, c = 2 in H2O
mp
196-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Application
El ácido (1S)-(+)-10-alcanforsulfónico puede utilizarse como materia prima para la síntesis de 10-yodoalcanfor. Puede utilizarse también como aditivo para inducir quiralidad en la banda de conducción de la polianilina. La (±)-S-metil-S-fenilsulfoximina puede resolverse utilizándola como un agente de resolución quiral para dar lugar a la (-)-forma en gran pureza enantiomérica.
Utilizada como agente de resolución, como catalizador en el acoplamiento de dipéptidos.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Large induced optical activity in the conduction band of polyaniline doped with (1S)-(+)-10-camphorsulfonic acid.
Havinga EE, et al.
Synt. Metals, 66(1), 93-97 (1994)
Norma J Greenfield
Nature protocols, 1(6), 2876-2890 (2007-04-05)
Circular dichroism (CD) is an excellent tool for rapid determination of the secondary structure and folding properties of proteins that have been obtained using recombinant techniques or purified from tissues. The most widely used applications of protein CD are to
Helvetica Chimica Acta, 69, 1153-1153 (1986)
Heterocycles, 31, 353-353 (1990)
An efficient resolution of (?)-S-methyl-S-phenylsulfoximine with (+)-10-camphorsulfonic acid by the method of half-quantities.
Brandt J and Gais HJ.
Tetrahedron Asymmetry, 8(6), 909-912 (1997)