775118
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
0.844 g/mL at 25 °C
grupo funcional
thioether
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Clave InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
9.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-12.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?