188255
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
98%
Sinónimos:
4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
89-92 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Clave InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol is a polyphenolic building block used in the synthesis of monobenzoxazine resin.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?