Merck
716715
Sigma-Aldrich
(S)-2-[(Diphenylphosphino)methyl]pyrrolidine
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 112,00
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 112,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20NP
Número de CAS:
Peso molecular:
269.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]22/D −24.0°, c = 0.5 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.614
densidad
1.043 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CN[C@@H](C1)CP(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20NP/c1-3-9-16(10-4-1)19(14-15-8-7-13-18-15)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,15,18H,7-8,13-14H2/t15-/m0/s1
Clave InChI
IWRBGJKCDORZHK-HNNXBMFYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalytic ligand in:
  • Ru-catalyzed regioselective lactonization of unsymmetrical 1,4-diols to give lactone lignans
  • Preparation of vinylindanecarboxaldehyde by asymmetric intramolecular allylation of propenylbenzenepropanal
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)