188247
2-Hydroxyphenethyl alcohol
99%
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.559 (lit.)
bp
168-169 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clave InChI
ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)