169978
2-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
O-Methylsalicylic acid, o-Anisic acid
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
98-100 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
144 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?