188433
3-Hydroxy-4-methoxybenzyl alcohol
98%
Sinónimos:
Isovanillyl alcohol
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
135-137 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
COc1ccc(CO)cc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
Clave InChI
WHKRHBLAJFYZKF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?