185515
Pyrene
98%
Sinónimos:
Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Categorías relacionadas
General description
Application
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering