Merck
C84801
Sigma-Aldrich
Coronene
97%
Sinónimos:
Superbenzene, [6]Circulene
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 138,00
500 MG
US$ 559,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 138,00
500 MG
US$ 559,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H12
Número de CAS:
Peso molecular:
300.35
Beilstein:
658468
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
cadena SMILES
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
Clave InChI
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Coronene can be used
  • To synthesize active materials for organic photovoltaic and optoelectronic applications.[1][2]
  • As ′nucleation seed′ to synthesize graphene by vapor deposition at low temperatures.[3]
  • To build novel polycyclic aromatic molecular frameworks and architectures.[4][5][6]
Incorporation of coronene as ′Carbon Dot′ for bioimaging applications has been reported.[7]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Continuous graphene films synthesized at low temperatures by introducing coronene as nucleation seeds.
Wu T, et al.
Nanoscale, 5(12), 5456-5461 (2013)
Persulfurated Coronene: A New Generation of ?Sulflower?.
Dong R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(6), 2168-2171 (2017)
Porphyrins fused with unactivated polycyclic aromatic hydrocarbons.
Diev VV, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(1), 143-159 (2011)
Perchlorocoronene: a novel host precursor.
Baird T, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (22), 1471-1473 (1988)
Honeycomb frameworks with a very large mesh of 39? 29 ? diameters stabilized by ?-stacked coronene molecules.
Nozaki T, et al.
CrystEngComm, 14(17), 5398-5401 (2012)