178977
Borane triethylamine complex
97%
Sinónimos:
(N,N-Diethylethanamine)trihydroboron, NSC 59740, Triethylamine borane
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
97 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[BH3-][N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H18BN/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3,7H3
Clave InChI
ONRDAGWFOUZNLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Ethanolysis of amine-borane adducts producing a reducing system
- Photochemical hydroboration and oxidation of single-walled carbon nanotubes
Reactant for the synthesis of:
- Silylboranate
- N-heterocyclic carbene borane complexes via Lewis base exchange with amine-boranes
- Boron carbide nitride films via low-pressure CVD
- (Pyridine)tripyrrolylboron
Reactant for modification of the radionuclide 211 At for astatination of biomolecules
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?