Merck
181099
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Sinónimos:
Methoxyethylene-maleic acid copolymer, Methyl vinyl ether-maleic acid copolymer, Poly(maleic acid-methyl vinyl ether)
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 180,00
US$ 180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 180,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2H)CH(CO2H)]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
cadena SMILES
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
Clave InChI
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
Aplicación
Detergent builder.
Características y beneficios
Dissolves readily in water, chelates alkaline earth cations but not toxic heavy metal ions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)