323667
Ácido poli(acrílico)
Sinónimos:
PAA
About This Item
Productos recomendados
mol wt
72.06 g/mol
viscosity
≤2000 cP
transition temp
Tg 106 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- el estudio de la difusión de solutos en el hidrogel de copolímero de alcohol polivinílico/PAA
- la síntesis de un copolímero de poli(N-isopropilacrilamida)-bloque-PAA que responde a estímulos de temperatura y de pH
- en la preparación de un copolímero de bloque de oligo (metacrilato de metilo)/PAA para la administración micelar de medicamentos hidrófobos
- como espesante para adhesivos.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.