Merck
182656
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl vinyl ether)
average Mw ~3,800 by GPC
Sinónimos:
Ethyl vinyl ether homopolymer, Vinyl ethyl ether polymer
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 297,00
US$ 297,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 297,00
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2CH(OC2H5)-]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 297,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
22.5 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
446 °F
mol peso
average Mw ~3,800 by GPC
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
temperatura de transición
Tg −60 °C
densidad
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clave InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1