Merck
177865
Sigma-Aldrich
Diclorometano-d2
99.5 atom % D
Sinónimos:
Cloruro-d2 de metileno, Dideuterometilenocloruro
About This Item
Fórmula lineal:
CD2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
86.94
Beilstein:
1733318
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensayo
≥99.00% (GC)
Formulario
liquid
envase
ampule of 1mL, 10g
glass bottle of 25g
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
densidad
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Descripción general
El diclorometano-d 2 es un derivado deuterado del diclorometano. Participa como disolvente durante el análisis espectral mediante RMN de polímeros.[1]
Aplicación
El diclorometano-d2 se ha empleado como un disolvente deuterado para la preparación de la muestra en los análisis mediante RMN.[2]
Productos recomendados
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Michael Weber et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(11), 3115-3123 (2014-11-25)
Quantitative nuclear magnetic resonance (qNMR) spectroscopy is employed by an increasing number of analytical and industrial laboratories for the assignment of content and quantitative determination of impurities. Within the last few years, it was demonstrated that (1)H qNMR can be
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Contenido relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia de RMN permite dilucidar la estructura molecular y la pureza a través de los estados de espín nuclear en un campo magnético intenso.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf