Merck
151807
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo-d3
≥99.8 atom % D
Sinónimos:
Cianuro de metil-d3, Trideuteroacetonitrilo
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
44.07
Beilstein/REAXYS Number:
1740230
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
isotopic purity
≥99.8 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0200% water
water
refractive index
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
General description
El acetonitrilo-d3 (trideuteroacetonitrilo, CD3CN) es un disolvente deuterado para RMN (resonancia magnética nuclear). Se han determinado el coeficiente de fricción rotacional molecular y los tiempos de relajación magnética (T1) para 14N y 2D de CD3CN. Participa como disolvente durante la síntesis de 2-fenilindol. Actúa como disolvente para los estudios espectrales de 1H NMR (resonancia magnética nuclear de protones) y 13C NMR (resonancia magnética nuclear de carbono 13).
Application
El acetonitrilo-d3 se ha utilizado como un disolvente deuterado para la disolución del patrón interno y de la muestra en experimentos de cuantificación mediante qNMR (resonancia magnética nuclear cuantitativa). También se ha utilizado como el disolvente deuterado en la síntesis de la N-metil indolil fulgimida, que se estudia utilizando espectroscopia de sonda de infrarrojos con bomba UV.
Recommended products
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and Structure of Homoleptic Iron Complex Bearing Pincer-Type 1, 2, 3-Triazol-5-ylidene.
Iwasaki H, et al.
Organic Chemistry Current Research, 6, 2161-0401 (2016)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 91-98 (2015)
Ultrafast Ring-Closure Reaction of Photochromic Indolylfulgimides Studied with UV-Pump- IR-Probe Spectroscopy
Koller.OF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(2), 210-214 (2008)
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
Pressure dependencies of rotational, translational, and viscous friction coefficients in water-d2, acetonitrile-d3, acetonitrile, chloroform, and benzene.
Wakai C and Nakahara M.
J. Chem. Phys. , 100(11), 8347-8358 (1994)
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenido relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia de RMN permite dilucidar la estructura molecular y la pureza a través de los estados de espín nuclear en un campo magnético intenso.