396540
1,2-Dichloroethane-d4
99 atom % D
Sinónimos:
Ethylene-d4 dichloride
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
Clave InChI
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Punto de inflamabilidad (°C)
16.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?