Merck
163872
Sigma-Aldrich
Ethyl malonyl chloride
technical grade
Sinónimos:
Ethyl (chloroformyl)acetate, Ethyl 3-chloro-3-oxopropionate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 119,00
25 G
US$ 520,00
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 119,00
25 G
US$ 520,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OCOCH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.56
Beilstein:
636215
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
79-80 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3
Clave InChI
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl malonyl chloride is a versatile acylating agent for propargyl alcohols[1], hydrazines[2] and amines[3].
Aplicación
Ethyl malonyl chloride was used in the synthesis of:
  • liquid-crystalline methanofullerodendrimers[4]
  • 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks[5]
  • 3-pyrrolin-2-ones via amidation with propargylamines and subsequent base catalyzed 5-exo-dig cyclization[6]
Versatile acylating agent for propargyl alcohols,[1] hydrazines,[2] and amines.[3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liquid-crystalline methanofullerodendrimers which display columnar mesomorphism.
Maringa N, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(13), 1524-1534 (2008)
Sudarat Yenjai et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 186, 23-30 (2018-07-11)
Rational design of photoreagents with systematic modifications of their structures can provide valuable information for a better understanding of the protein photocleavage mechanism by these reagents. Variation of the length of the linker connecting the photoactive moiety with the protein
Synthesis, 2019-2019 (2006)
Synthesis of 3, 5-disubstituted 1, 2, 4-oxadiazoles as peptidomimetic building blocks.
Jakopin Z, et al.
Tetrahedron Letters, 48(8), 1465-1468 (2007)
J T Gau et al.
Cancer research, 57(17), 3830-3834 (1997-09-01)
Prostate-specific antigen (PSA) has been demonstrated to release the active form of insulin-like growth factor I in vitro (P. Cohen et al., J. Clin. Endocrinol. & Metab., 75: 1046-1053, 1992; P. Cohen et al., J. Clin. Endocrinol. & Metab., 79: