251259
Thionyl bromide
97%
Sinónimos:
Dibromo sulfoxide, Sulfur bromide oxide (SOBr2)
Productos recomendados
presión de vapor
10 mmHg ( 31 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.675 (lit.)
bp
48 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
densidad
2.683 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrS(Br)=O
InChI
1S/Br2OS/c1-4(2)3
Clave InChI
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
SoBr2 can be used in the synthesis of:
- ortho
- -Bromoanilides by bromination of ortho C-H bonds of the aryhydroxylamines.[2]
- β-Amino bromides from β-aminoalcohols in the presence of DMF as a solvent.[3]
- 4,8-Dibromobenzo[1,2-c;4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole from 1,2,4,5-tetraaminobenzene tetrahydrobromide.[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?