Merck
254584
Sigma-Aldrich
Crotyl chloride, predominantly trans
95%
Sinónimos:
1-Chloro-2-butene
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 234,00
100 G
US$ 810,00
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 234,00
100 G
US$ 810,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
90.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
impurezas
4% 3-chloro-1-butene
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
densidad
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salt to give the corresponding allyltrichlorosilane[1].
Aplicación
Crotyl chloride was used in kinetics measurements of reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K[2]. (E)Crotyl chloride was also used in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane[3].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The condensation reaction of trichlorosilane with allylic chlorides catalyzed by copper salts in the presence of a tertiary amine.
Furuya N and Sukawa T.
Journal of Organometallic Chemistry, 96(1), C1-C3 (1975)
Stereohomogeneous synthesis of (E)-and (Z)-crotyltrifluorosilanes and highly stereoselective allylation of aldehydes.
Kira M, et al.
Tetrahedron Letters, 30(9), 1099-1102 (1989)
Rate constants for the reactions of chlorine atoms with a series of unsaturated aldehydes and ketones at 298 K: structure and reactivity.
Wang W, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(10), 1824-1831 (2002)