Merck
151440
Sigma-Aldrich
Methyl chlorooxoacetate
96%
Sinónimos:
Monomethyl oxalyl chloride, Chloroglyoxylic acid methyl ester, Methyl (chloroformyl)formate, Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxalate, Methyl oxalyl chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 72,40
10 G
US$ 121,00
50 G
US$ 396,00
US$ 72,40
Fecha estimada de envío26 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 72,40
10 G
US$ 121,00
50 G
US$ 396,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClCOCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
122.51
Beilstein/REAXYS Number:
1071541
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
96%
US$ 72,40
Fecha estimada de envío26 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
96%
reaction suitability
reagent type: oxidant
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
ester
SMILES string
COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
InChI key
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Regioselective synthesis of fused coumarins
  • Cyclization to form substituted isoxazoles and heterocycles
  • Intramolecular Wittig reactions
  • Silyl enol ether acylation
  • Iron-mediated cleavage of C-C bonds
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2