Merck
491667
Sigma-Aldrich
Acetone-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CO13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
61.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
densidad
0.832 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)