139459
Methyl crotonate
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?