Merck
150371
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-tetralone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
135-142 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)C1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Clave InChI
BSELJBOMYPMBNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Acetyl-1-tetralone was used in the preparation of dihydronaphtho-pyrrole[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Porphyrins with exocyclic rings. Part 5. Synthesis of a naphtho [1, 2-b] porphyrin.
Lash TD and Denny CP.
Tetrahedron, 51(1), 59-66 (1995)