Merck
M32100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromocrotonate
85%, technical grade
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 156,00
100 G
US$ 428,00
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 156,00
100 G
US$ 428,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH=CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
179.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
85%
Formulario
liquid
impurezas
<15% 2(5H)-furanone
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)