Merck
12803
Sigma-Aldrich
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate
technical, ≥90% (NT)
Sinónimos:
3-(Benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonic acid sodium salt, ZPS
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 159,00
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 159,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10NNaO3S3
Número de CAS:
Peso molecular:
311.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (NT)
impurezas
≤10% 3-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
mp
≥320 °C (dec.)
grupo funcional
sulfonic acid
thioether
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11NO3S3.Na/c12-17(13,14)7-3-6-15-10-11-8-4-1-2-5-9(8)16-10;/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
VRKNGZAPJYUNSN-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate may be used in the chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)