Saltar a
63705
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Sinónimos:
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH2SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
164.18
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-285-9
Beilstein/REAXYS Number:
3657828
MDL number:
Assay:
≥98.0% (RT)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
cation traces
Ca: ≤150 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt (Coenzyme M sodium salt, MESNA) is used as an antioxidant and cytoprotective agent in a wide variety of applications from protection from toxicity of therapeutic agents, such as cyclophosphamide to prevention from brain injury damage.
Other Notes
Biosynthesis of coenzyme M
Biosynthesis of coenzyme Mcitation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
71916M1511O0136
description
BioXtra, ≥98.0% (RT)
description
technical, ≥90.0% (RT)
description
analytical standard, ≥98.0% (titration)
description
BioXtra
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥90.0% (RT)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
loss
-
loss
-
loss
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
cation traces
Co: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
NH4+: ≤0.002%, Ca: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)