12635
Ácido bencenosulfónico
98.0% (T)
Sinónimos:
Ácido fenilsulfónico
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98.0% (T)
form
solid
impurities
≤1.0% water
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Como oxidante en la síntesis de bencenosulfonato de Fe(III).
- Como catalizador durante la nitración en fase de vapor del benceno.
- Como reactivo en la síntesis de sales orgánicas.
- Para formar una sal orgánica con 5,7-dimetil-1,8-naftiridina-2-amina, que puede ser un sintón para el desarrollo de estructuras supramoleculares.
- Como adulterante para la polimerización de un pirrol para formar un poli(pirrol), un polímero conductor útil en el desarrollo de capacitadores flexibles.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges