385700
2-Mercapto-5-benzimidazolesulfonic acid sodium salt dihydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N2NaO3S2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
288.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H6N2O3S2.Na.2H2O/c10-14(11,12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5;;;/h1-3H,(H2,8,9,13)(H,10,11,12);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clave InChI
OIYOMRFNKQEDEH-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?