Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098878
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlequality
ampule
Quality Segment
concentration
3.0 M±0.1 M in H2O (T)
density
1.25 g/mL at 20 °C
SMILES string
OS(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2/c3-7(4,5)2-1-6/h6H,1-2H2,(H,3,4,5)
InChI key
ZNEWHQLOPFWXOF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.25 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
| concentration 3.0 M±0.1 M in H2O (T) | concentration - | concentration - | concentration - |
| quality ampule | quality - | quality - | quality - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?