Merck
104353
Sigma-Aldrich
Tetrafluoro-1,4-benzoquinone
97%
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetrafluoroquinone, Fluoranil, Tetrafluorobenzoquinone
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 53,80
5 G
US$ 219,00
US$ 53,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 53,80
5 G
US$ 219,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6F4(=O)2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 53,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
183-186 °C (subl.) (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
InChI
1S/C6F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Clave InChI
JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetrafluoro-1,4-benzoquinone is a fluorinated building block, commonly used as a precursor for fluoro derivatives.[1]
Aplicación
Tetrafluoro-1,4-benzoquinone (fluoranil) can be used to prepare:
  • Symmetrical or unsymmetrical ethers by coupling of two alcohols via the oxidation-reduction condensation reaction.[2]
  • Azocino[4,3-b]indole scaffold, which is used as an inetermediate to prepare (±)-dasycarpidone.[3]
  • Chiral and racemic charge-transfer (CT) complexes with binaphthol.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ken Okamoto et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(41), 12416-12417 (2003-10-09)
Self-promoted electron transfer from a cobalt(II) porphyrin [Co(II)OEP] to p-fluoranil (F4Q) occurs, exhibiting a second-order dependence of the electron-transfer rate with respect to the F4Q concentration due to the formation of a strong complex between the dimer radical anion [(F4Q)2*-]
A convenient method for the preparation of symmetrical or unsymmetrical ethers by the coupling of two alcohols via a new type of oxidation-reduction condensation using tetrafluoro-1, 4-benzoquinone.
Shintou T and Mukaiyama T.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 984-985 (2003)
Generation and spectroscopic characterization of the 2, 3, 5, 6-tetramethoxy-1, 4-benzosemiquinone reactive intermediate.
Mattar SM, et al.
Chemical Physics Letters, 352(1), 39-47 (2002)
Complexation Behavior of Binaphthol/Tetrafluoro-1, 4-benzoquinone Charge-Transfer Complex.
Imai Y, et al.
Crystal Growth & Design, 9(5), 2393-2397 (2009)
Tetrafluoro-p-benzoquinone
Essers M and Haufe G
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)