Merck
104361
Sigma-Aldrich
Tetrafluorohydroquinone
95%
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1,4-diol, 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluoro-1,4-dihydroquinone
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 132,00
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 132,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6F4-1,4-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
172-174 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
Clave InChI
ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Li Mao et al.
Free radical biology & medicine, 147, 150-158 (2019-12-21)
Penicillamine has been widely-used clinically as a copper-chelating drug for the treatment of copper-overload in Wilson's disease. In this study, we found that penicillamine provided marked protection against cytotoxicity induced by tetrachlorohydroquinone (TCHQ), a major toxic metabolite of the well-known