Merck
471070
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3,5-Di(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 124,00
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 124,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
257.93
Beilstein:
7379990
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
217-220 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BF6O2/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16)17/h1-3,16-17H
Clave InChI
BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in the synthesis of:
  • Methylene-arylbutenones via carbonylative arylation of allenols
  • 4-aminoquinoline analogs via Ullman / Suzuki / Negishi coupling
  • Primary amino acid derivatives with anticonvulsant activity
  • Alkyl arylcarbamates via Cu-catalyzed coupling with potassium cyanate
  • Aryl-substituted succinimides and cyclic ketones by asymmetric conjugate addition
  • Axially chiral dicarboxylic acids for asymmetric Mannich-type reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
F Adebodun et al.
Journal of cellular biochemistry, 40(2), 249-260 (1989-06-01)
31P Nuclear Magnetic Resonance (NMR) studies were performed on mono- and diisopropylphosphoryl derivatives of alpha-chymotrypsin, trypsin, and subtilisin. Questions addressed included the pKa of the active center Asp...His...Ser triad in both species. While the pKa in the diisopropylphosphoryl derivatives is