Organoidy
Organoidy to złożone zbiory komórek hodowanych w podłożu hodowlanym 3D, które odzwierciedlają wiele fizjologicznych i genomicznych cech różnych tkanek lub narządów. Organoidy pochodzą z embrionalnych komórek macierzystych (ESC), indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) lub dorosłych komórek macierzystych (ASC) i różnicują się poprzez szereg kontrolowanych sygnałów sygnalizacyjnych w zróżnicowany zestaw typów komórek przypominających te występujące w odpowiednich tkankach fizjologicznych. W poprzedniej dekadzie nastąpiła eksplozja ekscytujących postępów w tej dziedzinie, w tym w zakresie generowania i charakteryzowania nowych typów organoidów, a także zastosowań tych organoidów w celu przyspieszenia podstawowych badań biologicznych i rozwoju nowych środków terapeutycznych.
Zastosowania organoidów
Organoidy mogą być cennymi narzędziami w badaniach translacyjnych, w tym w opracowywaniu spersonalizowanych leków, w których hodowla modeli in vitro pochodzących od poszczególnych osób może pozwolić na opracowanie terapii dostosowanych do indywidualnych pacjentów.
Z uwagi na ich powtarzalny charakter, charakterystyka genomicznych, proteomicznych, morfologicznych i funkcjonalnych cech organoidów pochodzących od różnych osób (lub z komórek pochodzących z różnych tkanek tego samego pacjenta) może być badana równolegle. W szczególności stwierdzono, że organoidy wykorzystywane do badania nowotworów (często nazywane sferoidami) zachowują pewne cechy znalezione w ich źródłowych próbkach nowotworów. Organoidy mogą być stosowane w połączeniu z innymi zaawansowanymi technikami badawczymi, w tym urządzeniami do hodowli mikroprzepływowej, takimi jak system mikroprzepływowy ONIX, w celu opracowania zaawansowanych modeli narządów na chipie lub z narzędziami do edycji genów, takimi jak CRISPR, w celu dalszego udoskonalenia modelu.
3dGRO® Human Colonic Organoids
Human iPSC-derived colon organoids, powiązane z nimi media i eksperckie, zatwierdzone protokoły są przeznaczone dla naukowców, którzy potrzebują kontrolowanego, dostępnego i odtwarzalnego modelu ludzkiego nabłonka jelitowego. Organoidy te zapewniają złożoność strukturalną i różnorodność genetyczną/proteomiczną reprezentatywną dla natywnej ludzkiej tkanki okrężnicy. Odwiedź ten protokół techniczny, aby dowiedzieć się więcej o różnicowaniu iPSC do organoidów okrężnicy lub aby zakupić organoidy okrężnicy.
3dGRO® Human Lung Organoid Culture System
.Nasz system różnicowania organoidów płuc pochodzących z ludzkich iPSC zapewnia badaczom kontrolowany, dostępny i powtarzalny system do hodowli organoidalnego modelu ludzkiego nabłonka płuc. System ten jest sprawdzoną metodą generowania trójwymiarowego, rozgałęzionego modelu dróg oddechowych, który odzwierciedla organizację strukturalną i heterogeniczność komórkową, w tym ekspresję markerów płucnych, ludzkiego nabłonka płuc.Aby uzyskać więcej informacji i zakupić produkty organoidów płuc, odwiedź tutaj.
3dGRO® Biobank organoidów przewodu pokarmowego pochodzących od pacjentów
Ta kolekcja wysoce scharakteryzowanych, kriokonserwowanych organoidów jest etycznie pozyskiwana z próbek pobranych od pacjentów. Biobank obejmuje próbki od wielu dawców, pobrane z różnych regionów przewodu pokarmowego i reprezentujące zarówno zdrową, jak i chorą tkankę. Próbki te zapewniają gotowe do użycia PDO ze zoptymalizowanymi pożywkami dla naukowców badających podstawową biologię i rozwój leków związanych z ludzkim żołądkiem, jelitem cienkim lub okrężnicą. Aby dowiedzieć się więcej o tej zweryfikowanej kolekcji, przeczytaj nasz artykuł techniczny tutaj.
3dGRO® PATIENT-DERIVED ORGANOID LUNG BIOBANK
Nasze & nbsp;3dGRO® ludzkie organoidy płuc są idealnym modelem dla naukowców badających raka płuc.3dGRO® ludzkie organoidy płuc są idealnym modelem dla naukowców badających raka płuc i reakcje pacjentów na chemioterapię. Etycznie pozyskiwane od wielu dawców, to uwierzytelnione portfolio organoidów obejmuje linie organoidów gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego pochodzące z ksenograftów uzyskanych od pacjentów, tkanek pacjentów z przerzutami lub guzów pierwotnych. Kolekcja ta składa się ze zdrowych lub chorych linii organoidalnych różnych płci, wieku i profili mutacyjnych. Aby dowiedzieć się więcej o tej zweryfikowanej kolekcji, przeczytaj nasz artykuł techniczny tutaj.
3dGRO® Patient-Derived Organoid Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Biobank
Nasza nowa kolekcja 3dGRO® PDO trzustki obejmuje ludzkie organoidy raka trzustki do badań z zakresu nauk przyrodniczych i modelowania chorób. Ten pochodzący z tkanek biobank organoidów zawiera wysoce scharakteryzowane linie organoidów gruczolakoraka przewodowego trzustki (organoidy PDAC) od pacjentów z typem dzikim i PDAC z mutacjami KRAS. Odwiedź nasz artykuł techniczny, aby uzyskać więcej informacji na temat biobanku organoidów PDAC.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?