肌球蛋白是 ATP 依賴的運動蛋白家族。肌球蛋白 II 是真核細胞肌肉收縮的主要收縮蛋白,它沿著肌細胞的肌動蛋白微絲(actin microfilaments)行走。每條重鏈都有一個球狀的頭部區域,用來水解 ATP 和結合肌動蛋白,以及尾部區域。肌球蛋白通常由一或兩條重鏈和四條或更多的輕鏈組成。在肌球蛋白 II 中,重鏈以調光器的形式存在,並包含兩條與每條重鏈結合的調節性與兩條必要的輕鏈。肌球蛋白輕鏈可以類似鈣調蛋白,也可以結合鈣。
Network error: Failed to fetch
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。