Merck
首頁Western Blotting用於 Western 印跡的 Immobilon® PVDF 膜
用於 Western 印跡的 Immobilon® PVDF 膜
Western印迹膜如何工作?
聚偏二氟乙烯(PVDF)膜通过疏水相互作用结合生物分子。
我們提供四種類型的Immobilon® PVDF(聚偏二氟乙烯)膜,每種膜都針對特定的蛋白印跡應用進行了優化。
  • Immobilon®-E膜 是唯一能在水性緩衝液中濕透的PVDF膜(0.45 µM),省去了甲醇預濕步驟。
  • Immobilon®-P膜 是專為Western印跡而優化的膜,比硝酸纖維膜提供更好的處理和染色。所有Immobilon®-P PVDF膜的孔徑均為0.45 μm。
  • Immobilon®-PSQ膜 (0.2 µM)是蛋白質測序和低分子量蛋白質免疫印跡的理想選擇。
  • Immobilon®-FL膜 (0.45 µM)是為基於螢光的免疫檢測而開發的。
  • Immobilon® NOW膜 在寬廣的激發和發射波長範圍內具有低背景螢光。
  • Immobilon® NOW膜 具有方便的預切片材,並在每種格式中具有捲裝的靈活性:Immobilon®-E、Immobilon®-P、Immobilon®-FL 和 Immobilon®-PSQ膜。
PVDF Western 印迹膜與硝酸纖維相比的優點
  • 不會開裂或捲曲,而且可以切割而不破裂。
  • 本底低
  • 溶劑相容性廣
  • 染色能力優越
  • 可多次重複製膜
Immobilon® PVDF 膜提供優異的蛋白質結合力和高信號。
Immobilon® PVDF膜具有很高的蛋白吸附性,因此在轉移或重製過程中不會流失蛋白質。開放式的孔結構讓您可以輕鬆存取結合的蛋白質,並移除未結合的探針。此外,Immobilon® PVDF 膜針對螢光印跡進行了最佳化,可顯著增加信號,在定量、多重應用中實現高靈敏度。
名稱
Immobilon®-E膜Immobilon®-P 膜®-P 膜Immobilon®-FL 膜Immobilon-PSQ 膜
孔徑0.45 µM 0.45 µM0.45 µM 0.2 µM
檢測
方法
0./b>化學發光,比色法化學發光,比色法 化學發光,比色法,螢光(包括近紅外)化學發光,比色法
結合能力山羊 IgG225-293 µg/cm2294 µg/cm2300 µg/cm2<448 µg/cm2
BSA215微克/厘米2205微克/厘米2340 µg/cm2
胰島素無/a160 µg/cm2155 µg/cm2262 µg/cm2
應用西藥印記、點狀印記西藥印記、點狀印記 西藥印記、點狀印記
Immobilon® PVDF膜的耐用性和高蛋白保留性使其
成為通過抗體剝離
和重複檢測多個目標物的首選。
  • 在寬動態範圍內表達的目標蛋白
  • 寬分子量範圍
  •  目標蛋白
    <20 kDa
  • 低豐度目標蛋白
  • 低親和抗體
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。