Merck
首頁Western Blotting點/槽(過濾)印染
點/槽(過濾)印染
點印跡是一種理想的技術,可一次快速評估許多樣本中目標抗原的含量。同時,它也是表位圖和篩選抗體目標特異性的常用方法。
Dot/Slot (Filtration) 印迹主题:可能的原因和补救措施:
使用 Immobilon® Western Chemiluminescent HRP 底物在人類血清的點陣印跡上檢測轉鐵蛋白。
圖 1.使用 Immobilon® Western Chemiluminescent HRP 底物在人類血清的點陣印跡上檢測轉鐵蛋白。
樣品通過膜過濾緩慢或無過濾
可能原因
  • 吸塵不足會導致機器故障。 真空不足
  • 確保吸墨裝置關閉正確,且密封完好。
  • 確保真空源(如真空泵)運作正常。
  • 用高品質的實驗室膠帶封住任何打開的孔。增加真空度。
  • 離心或過濾樣品以去除微粒。
  • 使用緩衝液稀釋黏稠樣品。
印跡上觀察到的蛋白質很少或無蛋白質
Possible Cause        nbsp;                            <
盡量減少樣品稀釋,過濾更多樣品到膜上。
去垢劑 (例如、SDS)  可能會抑制  較低
分子 重量 的蛋白質  與
膜結合  ;
盡可能避免使用去垢劑。
使用更敏感的染色。
染色不均勻
Possible Cause                                       補救方法
膜結構被濾紙壓縮
在印圖裝置中放置第二層膜,以保護接收樣品的膜。
將膜鋪在甲醇表面預先濕透。浸入膜可以夾住空氣。
膜必須預先用甲醇濕透;整個膜應均勻地從不透明變成半透明。
樣品中有氣泡。
小心移取樣品到孔中,避免形成氣泡。
樣品必須覆蓋整個暴露的膜區域。
蛋白質塗佈在膜頂部
Possible Cause        nbsp;                           
過濾前確保印跡裝置已正確組裝、關閉和密封。
塗佈在膜背面的蛋白質
補救方法
減少載入井中的蛋白質量。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。