電流、電線、導線、梳子、洩漏......如此多的麻煩機會。但我們仍然使用凝膠,因為電泳仍然是分離蛋白質的有效方法 - 因此以抗體為基礎的免疫檢測結果可以相當明確。
請點選 Sample Preparation & Gel Electrophoresis 主題,閱讀可能的原因和補救方法:
前方無帶或凝膠 | |
---|---|
可能原因 | Remedy |
蛋白質從凝膠上流下 |
|
| |
在通電之前,樣品已從孔中擴散 |
|
SDS 不夠?td valign="top">
|
樣品不會沉到井底 | |
---|---|
Possible Cause | Remedy |
|
樣品漏出井外 | |
---|---|
可能原因 | Remedy |
取出凝膠梳時損壞孔 |
|
樣品載入過程中損壞的孔 |
|
頻帶垂直塗抹 | |
---|---|
可能原因 | |
Incomplete protein solubility blocks proteins from entering the gel < |
|
蛋白質降解td valign="top">
| |
上載太多蛋白質 SDS-PAGE上負載太多蛋白質的影響 |
|
| |
|
太多樂團 | |
---|---|
可能原因 | 補救方法 |
蛋白質降解 |
|
|
凝膠運行異常緩慢 | ||
---|---|---|
可能原因 | 補救方法 | 補救方法 |
| ||
|
凝膠跑得異常快 | |
---|---|
可能原因 | 補救方法 |
緩衝區太稀釋 |
|
電流太高 |
|
蛋白質帶太接近(未完全解決) | |
---|---|
可能原因 | 補救方法 |
執行時間不足 |
|
|
凝膠最左側和/或最右側的波段失真 | |
---|---|
可能原因 | 補救方法 |
|
樂團組成微笑的形狀 | |
---|---|
Possible Cause | Remedy |
過熱 ![]() Gel run is "smiling." This is caused by too high a voltage. 這是由於電壓太高所造成的。使用冷凍緩衝液,並將凝膠放置在冷藏室或冰袋中。 |
PCR 和蛋白質試劑盒
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。