2.範圍
本程序適用於所有具備不經三氯乙酸 (TCA) 沉澱的洛氏蛋白質測定規格的產品。
3.定義
純淨水 -來自去離子系統,電阻率 > or = 18 MΩ-cm @ 25 °C
4.討論
銅 + 蛋白質 | ; 鹼性 pH > | 銅-蛋白複合物 |
酚試劑 |
5.RESPONSIBILITIES
所有分析服務實驗室人員都有責任按照書面規定遵守本程序。
6. 7.程序
7.1 條件:
T = 25 °C, A750nm, 光路 = 1 cm
7.2 方法:
比色法
7.3 試劑:
7.3.1 0.85% 氯化鈉溶液(NaCl) 使用氯化鈉溶液,0.85%, Product Number S9888在純淨水中配製 100 mL。
7.3.2 0.01% Lowry Protein Standard (WPS) 在試劑 7.3 中製備 10 mL。1 使用 產品編號
7.3.3 Modified Lowry Reagent (LOW) 根據標籤說明,將一小瓶改良的 Lowry Reagent, Modified, Product Number
7.3.a href="/product/sigma/L1013「>L1013 或 產品編號 L3540 。此溶液可保存約一個月或直到溶液變得混濁。 7.3.4 蛋白質樣品溶液(樣品) 在試劑 7.3.1 中製備含有 10-100 mg 蛋白質/mL 樣品的溶液。
7.3.5 0.33 N Folin & Ciocalteu「s Phenol Reagent (F&C) 使用 2 N Folin & Ciocalteu」s Phenol Reagent(如 產品編號F9252)在純淨水中進行 6 倍稀釋,製備溶液。
7.4測試方法
抑制反應
以毫升為單位,將下列試劑移入適當的容器中:
測試 | 標準 1 | 標準 2 | 標準 3 | 標準 4 | Std 5 | 空白 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reagent 7.3.1 (NaCl) | ----- | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | ----- | 1.00 | ||
Reagent 7.3.2 (WPS) | ----- | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | ----- | ||
試劑7.3 (LOW) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
試劑 7.3.4 (Sample) | 1.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
攪拌徹底混合,並在 25 °C 下孵育 10 分鐘。 孵育時間必須至少 10 分鐘,以便銅溶液與肽鍵發生反應。如果需要,這段時間可以長達 24 小時。
然後加入:
測試 | 標準 1 | 標準 2 | 標準 3 | 標準 4 | Std 5 | 空白 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reagent 7.3.5 (F&C) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
攪拌徹底混合,並在 25 °C 下孵育 30 分鐘。 孵育時間必須至少 30 分鐘,但不超過 60 分鐘,因為 30 分鐘後仍會繼續顯色。所有標準品、樣品和空白吸光度必須在很短的時間內在分光光度計上讀取。
將溶液移至適當的比色皿中,使用適當的分光光度計記錄測試品、標準品和空白品的 A750nm
7.5 計算
ΔA750nm 標準=A750nm 標準-A750nm 空白
將標準品的ΔA750nm vs. mg蛋白質。
樣品測定:
ΔA750nm Test = A750nm Test - A750nm Blank
根據標準曲線測定 mg蛋白質。
mg 蛋白質 = (來自標準曲線的蛋白質 mg) * (df)
df = 稀釋因子
% Protein = | (mg Protein) * (100) |
(mg solid/mL) |
100 = 轉換成百分比
100 = 轉換成百分比
毫克蛋白質/毫升 | (毫克蛋白質) |
(mL 樣品/毫升) |
100 = 轉換為百分比
。8.參考文獻及附件
9.批准 | ||||
---|---|---|---|---|
列印名稱 | 簽名 | 標題 | 日期 | |
Prepared by: | 霍莉查普曼 | 霍莉查普曼 | 原創人 | 11/9/04 |
批准人: | 羅德尼伯巴赫 | 羅德尼伯巴赫 | 分析服務部主管 | 11/10/04 |
批准人: | GeneMcNaughton | GeneMcNaughton | 品質保證 | 11/10/04 |
Network error: Failed to fetch
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。