Merck
首頁病毒載體下游處理病毒生產中的 DNA/RNA 移除
病毒生產中的 DNA/RNA 移除
無論您是在開發細胞和基因療法還是病毒疫苗,去除污染的核酸都是病毒生產的重要部分。最簡單的方法就是使用 Benzonase® 內切酶。
病毒生產過程中的核酸雜質
這些核酸雜質從何而來?為了生產用於疫苗、細胞和基因治療的病毒,需要對細胞進行基因改造。
這些游離核酸對病患安全構成威脅,並對產品良率造成負面影響。世界衛生組織和美國 FDA 建議 10 ng/dose,任何剩餘的核酸長度為 200 碱基對。為了符合這些準則,純化製程必須大幅降低核酸的大小和數量。
什麼是Benzonase®
Benzonase內切酶是一種通常在Serratia marcescens細菌中表達的內切酶。Benzonase®內切酶在大腸桿菌 W3110(K12的突變菌株)中表達。它是非特異性的,能將 DNA 和 RNA 裂解成更小的片段,對單股和雙股核酸以及線性和圓形核酸都有作用。它沒有蛋白質分解活性。一旦這些核酸被分解,Benzonase® 內切核酸酶和小的 DNA 片段就可以很容易地用切向流過濾去除。
Benzonase®可用於生物處理的許多應用,包括:
  • 病毒粒子的純化(從蛋白質和其他生物製劑中去除 DNA 和 RNA)。無論是用於開發病毒疫苗、用於疫苗、細胞和基因治療的病毒載體,還是用於溶瘤病毒,Benzonase®內切酶都能去除最終產品中的核酸污染,以符合監管標準。
  • 降低核酸對層析步驟造成的粘度。透過去除樣品中的核酸,可減少 DNA 與樹脂結合時造成的 DNA 污垢,並確保在層析過程中病毒的結合能力最大化,以獲得最佳產量。
  • 防止細胞結塊
優化Benzonase®的使用
使用Benzonase®前,請先閱讀本產品的使用說明。/h2>
在製程中使用Benzonase®前,您需要優化所需的酵素用量。這由五個步驟決定:
  1. 確定 DNA 濃度
  2. 計算您所需的酵素理論濃度
  3. 測試不同濃度的酵素以及不同的培養時間和溫度
  4. 測試比例測試縮放比例
  5. 測試製程中不同位置的最佳濃度
在較大的規模中,優化酶的使用是最關鍵的,正如成本建模分析中所描述的,材料成本變得更加重要。若要瞭解更多有關優化 Benzonase® 內切酶的流程,請參閱我們的應用說明 "Optimization Strategy and Process Economics of DNA Digestion in Viral Vector Production for Gene Therapy「和數據表」Optimization of Benzonase® endonuclease use in virus purification。「
有關如何使用 Benzonase® 的更多資訊,請參閱我們的 Benzonase® Nuclease Q & A
Benzonase®內切酶選項
針對生物製造,我們提供三種版本的 IPEG PQG GMP  Benzonase®內切酶,以符合您的法規要求:
  • 苯腙酶®內切酶,純度等級 I (≥99%) 適合生物製藥生產 EMPROVE® Expert
  • 苯腙酶 內切酶 Safety Plus Emprove® Expert
  • Benzonase® 耐鹽內切酶
所有版本均在 E.大腸桿菌 W3110 表達系統製備,病毒污染的風險極低。然而,Benzonase®內切酶Safety Plus Emprove® Expert和Benzonase® Salt Tolerant內切酶 都是由化學界定的培養基製成,並經過檢測沒有不定生病毒和支原體。要瞭解更多關於從標準 Benzonase® 內切酶轉換到 Benzonase® 內切酶 Safety Plus Emprove® Expert,請下載 法規公告
Benzonase® 內切酶透過提高這些步驟的效率來強化下游製程,並使病毒粒子的回收率提高。它還能減少最終產品中的游離核酸含量,有助於滿足監管機構的期望。
相關產品