Merck
首頁免疫組織化學使用人類蛋白質圖集內的抗體鑑定脂褐素中的蛋白質
使用人類蛋白質圖集內的抗體鑑定脂褐素中的蛋白質
Evelina Sjöstedt1, Dijana Djureinovic1, Dijana Djureinovic2, Caroline Kampf1
1Department of Immunology, Genetics and Pathology, Human Protein Atlas, Science for Life Laboratory, Uppsala University, Uppsala, Sweden, 2Department of Neuroscience, Human Protein Atlas, Science for Life Laboratory, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
背景
人類蛋白質圖集(Human Protein Atlas, HPA)是一個研究計畫,目的是利用單株特異性多株抗體1,將每種人類蛋白質的細胞和細胞下位置可視化。這種高通量的方法可以發現新的蛋白質分佈圖,也可以對已知的模式提供更深入的了解。
脂褐素主要存在於有細胞分裂後的細胞中。它由脂質、蛋白質、碳水化合物和少量金屬組成。Despite that lipofuscin has been well-known for a long time the exact composition of the protein portion is uncertain2.
收集脂褐素中的蛋白質
含有脂褐素的蛋白質
結論
所有方法;組織化學染色、共焦成像和Western blot驗證了抗體觀察到的染色模式確實是脂褐素。
在HPA專案中產生的大量抗體集合已被證明是鑑定細胞複合物(如脂褐素)組合的寶貴工具。
脂褐素中一些以前未知的蛋白已經被鑒定出來;GGH ( HPA025226.HPA025226)、MIP18(HPA045679)。因此,脂褐素之謎的幾個片段已被解決。
參考資料
1.
2005. A Human Protein Atlas for Normal and Cancer Tissues Based on Antibody Proteomics. [Internet]. Molecular & Cellular Proteomics. Available from: https://www.mcponline.org/content/4/12/1920
2.
Brunk UT, Terman A. 2002. Lipofuscin: mechanisms of age-related accumulation and influence on cell function12 1Guest Editor: Rajindar S. Sohal 2This article is part of a series of reviews on ?Oxidative Stress and Aging.? The full list of papers may be found on the homepage of the journal.. Free Radical Biology and Medicine. 33(5):611-619. https://doi.org/10.1016/s0891-5849(02)00959-0
HPR項目由Knut & Alice Wallenberg基金會資助。該圖集是 HUPO 人類抗體計畫 (HAI) 的一部分。