電池、超級電容器與燃料電池
特色類別
電池
電池由電極(陰極 (+) 和陽極 (-))、導電電解質以及陽極和陰極之間的隔膜組成。在可充電鋰離子電池 (LIB) 中,單價鋰陽離子會在電極之間移動。放電時,陽極 (-) 會氧化 (失去電子),而陰極則會還原 (獲得電子)。充電時,此過程會反轉。由於其高能量、高功率密度、更高的安全性和更低的材料成本,LIB 已經為電子產業帶來了革命性的變化,並融入了我們生活的許多方面,從移動設備到電動汽車。2019 年,諾貝爾化學獎授予了開發 LIB 技術的科學家。
燃料電池
燃料電池由陽極、陰極和導電電解質組成,通常會串聯形成堆疊,以增加總發電量。電極是由塗有催化劑的多孔材料組成,以產生電力。燃料電池類型主要有五種,以使用的電解質類型來區分:聚合物電解質膜、固態氧化物、磷酸、鹼性和熔融碳酸鹽。高分子電解質膜,也稱為質子交換膜 (PEM) 技術,被認為是最有希望取代鹼性燃料電池技術的技術。
燃料電池因其高效率、低排放和對環境影響小等優點,已被發展為一種替代能源技術,超越了傳統的內燃機。燃料電池只會產生熱能和水作為廢棄物,因此很有希望成為未來各種應用的動力來源,包括可攜式裝置、固定裝置和運輸解決方案。
相關文章
- Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
- 進一步了解提高鋰離子電池材料能量密度的進展。
- 印刷電子應用的功能性材料可實現柔性顯示器、RFID 標籤和生物醫學感應器。
- 近期對於電動車和混合動力車的需求,加上價格的降低,使得鋰離子電池 (LIB) 成為越來越受歡迎的充電電池技術。
- 質子交換膜 (PEM) 燃料電池在相對較低的溫度下運作,由兩個電極和導電電解質組成。
- 查看全部 (70)
相關通訊協定
- Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- 查看全部 (1)
尋找更多文章和協議
How Can We Help
若有任何問題,請提交客戶支援請求
或與我們的客戶服務團隊討論:
電子郵件[email protected]
或致電 +1 (800) 244-1173
額外支援
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算機與應用程式
Web Toolbox - 用於分析化學、生命科學、化學合成和材料科學的科學研究工具和資源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。