Merck
首頁反應設計與最佳化四(二甲基氨基)乙烯 (TDAE)
四(二甲基氨基)乙烯 (TDAE)
Mark Redlich
2001年,美國佛羅里達大學的William Dolbier, Jr.教授報告了一種親核三氟甲基化學的方法、佛羅里達大學的 William Dolbier Jr.教授在 2001 年報告了1一種親核三氟甲基化學的方法,其基礎是在強大的雙電子還原劑四(二甲基氨基)乙烯 (TDAE) (方案 1)存在下,使用 CF3I 產生三氟甲基負離子。
方案 1
方案 1
在隨後的幾年裡,Dolbier 的研究小組開發了許多以這種試劑系統為特色的反應,包括醛和酮的三氟甲基化、1 環硫酸鹽、2 二硫化物和二硒化物、3 和亞氨酸1 (方案 2)。在許多情況下,TDAE/CF3I 方法所提供的結果與其他親核三氟甲基化試劑相輔相成。最近,Dolbier 將其系統的使用擴展到全氟烷基化,4 並且能夠獲得與 CF3I 相似的結果;然而,當使用全氟丁基系統時,產率有明顯下降的趨勢。
方案 2
方案 2
TDAE具有與金屬鋅相媲美的還原能力,因此也被用作有機合成中的還原劑。最近,Vanelle 及其同事利用這種還原特性,從醛和 2-(二溴甲基)喹喔啉 (方案 3)、5 以及醛和 2-(三氯甲基)取代的氮杂环 (方案 4) 得到了環氧化物。6 大阪關西大學的 Nishiyama 小組也使用 TDAE 從 1,2-bis(bromomethyl)arenes 和烯烴得到 1,2,3,4-tetrahydronaphthalenes,7 和 1,4-二酮或二酯,通過 α-溴酮或酯的還原偶合 (方案 5)。8
方案 3
方案 3
方案 4
方案 4
方案 5
方案 5
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
參考資料
1.
Aït-Mohand S, Takechi N, Médebielle M, Dolbier WR. 2001. Nucleophilic Trifluoromethylation Using Trifluoromethyl Iodide. A New and Simple Alternative for the Trifluoromethylation of Aldehydes and Ketones. Org. Lett.. 3(26):4271-4273. https://doi.org/10.1021/ol016933x
2.
Takechi N, Ait-Mohand S, Medebielle M, Dolbier WR. 2002. Novel Nucleophilic Trifluoromethylation of Vicinal Diol Cyclic Sulfates. Org. Lett.. 4(26):4671-4672. https://doi.org/10.1021/ol0270374
3.
Pooput C, Medebielle M, Dolbier WR. 2004. A New and Efficient Method for the Synthesis of Trifluoromethylthio- and Selenoethers. Org. Lett.. 6(2):301-303. https://doi.org/10.1021/ol036303q
4.
Pooput C, Dolbier, WR, Médebielle M. 2006. Nucleophilic Perfluoroalkylation of Aldehydes, Ketones, Imines, Disulfides, and Diselenides. J. Org. Chem.. 71(9):3564-3568. https://doi.org/10.1021/jo060250j
5.
Montana M, Terme T, Vanelle P. 2005. Original synthesis of oxiranes via TDAE methodology: reaction of 2,2-dibromomethylquinoxaline with aromatic aldehydes. Tetrahedron Letters. 46(48):8373-8376. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2005.09.152
6.
Montana M, Terme T, Vanelle P. 2006. Original synthesis of ?-chloroketones in azaheterocyclic series using TDAE approach. Tetrahedron Letters. 47(37):6573-6576. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2006.07.030
7.
Nishiyama Y, Kawabata H, Kobayashi A, Nishino T, Sonoda N. 2005. Reductive debromination of 1,2-bis(bromomethyl)arenes using tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE). Tetrahedron Letters. 46(5):867-869. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2004.11.114
8.
Nishiyama Y, Kobayashi A. 2006. Synthesis of 1,4-diketones: reaction of ?-bromo ketones with tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE). Tetrahedron Letters. 47(31):5565-5567. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2006.05.141
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。