Merck
Red-Al® 還原劑
Red-Al® 或雙(2-甲氧基乙氧基)鋁二氫化鈉(Vitride®,SMEAH)是一種多用途還原劑,在許多反應中是 LiAlH4 的良好替代品。
Red-Al® 雖然仍對濕氣敏感,但不發熱,而且是溶液狀,與 LiAlH4 相比更容易處理。最近的一個例子是在不對稱合成 (R)-fluoxetine hydrochloride 的關鍵步驟中使用 Red-Al® 。對映体純的α,β-環氧酰胺在15-冠醚-5存在下被Red-Al® 還原,以良好的收率和優異的選擇性生成β-羥酰胺(方案23)。
Red-Al® 紅鋁
方案 23
Cao 及其合作夥伴利用 Red-Al® 將丙炔基氯轉換為烯,之後將其用於 Pauson-Khand 串聯反應,生成 3,7-二異丙基硅基雙環戊-[a,e]戊烯,一種 14π 環烯 (Scheme 24)。2
Cao 及其合作者利用 Red-Al®
方案 24
在溫和的條件下製備高度官能化的α,β-二取代烯酸鹽,可以通過用Red-Al® 還原乙炔酯,並用碘淬滅反應生成碘化乙烯基來實現。其後,乙烯基碘可透過 Sonogashira 或 Stille 耦合進行轉換,形成所需的α,β-二取代烯酸鹽(方案 25)。
制備高度官能化的α,β-二取代烯酸鹽
方案 25
Red-Al® 在還原過程中顯示出優異的(E)選擇性,並且不會還原甲基酯。3 Red-Al® 還原可以在 N-甲基哌嗪(方案 26)的存在下,選擇性地從芳香族二酯產生二醛。雖然 Red-Al® 經常被用於酯還原為醛,但在不添加胺的情況下還原二酯只產生二卡醇。
Red-Al® 顯示出卓越的
方案 26
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
參考資料
1.
Kakei H, Nemoto T, Ohshima T, Shibasaki M. 2004. Efficient Synthesis of Chiral?- and?-Hydroxy Amides: Application to the Synthesis of (R)-Fluoxetine. Angew. Chem. Int. Ed.. 43(3):317-320. https://doi.org/10.1002/anie.200352431
2.
Cao H, et al. 2003. The Synthesis of a Dicyclopenta[a,e]pentalene via a Molybdenum Hexacarbonyl-Mediated Tandem Allenic Pauson−Khand Reaction. J. Am. Chem. Soc. 125:3230.
3.
Meta CT, Koide K. 2004. Trans-Selective Conversions of γ-Hydroxy-α,β-Alkynoic Esters to γ-Hydroxy-α,β-Alkenoic Esters. Org. Lett.. 6(11):1785-1787. https://doi.org/10.1021/ol0495366
4.
Hagiya K, et al. 2003. A Facile and Selective Synthetic Method for the Preparation of Aromatic Dialdehydes from Diesters via the Amine-Modified SMEAH Reduction System. Synthesis. 823.
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。