Merck
首頁反應設計與最佳化手性磷酸:用途不斷擴大的多功能有機催化劑
手性磷酸:用途不斷擴大的多功能有機催化劑
引言
我們很榮幸能在不對稱催化產品系列中提供一系列 BINOL 衍生的手性磷酸。這類手性布蘭斯特酸催化劑已被廣泛應用於越來越多的有用轉換。
BINOL 衍生的手性磷酸
圖 1.BINOL 衍生的手性磷酸
優點
  • 金屬催化劑和手性助劑的替代品
  • 催化劑的兩種對映体均可使用
  • 催化劑的載量相對較低(通常為 1-5 mol %)
  • 在非催化反應溫度(-30 至 23 ° C)下具有高選擇性
代表性應用
還原胺化
手性磷酸催化最早的示範之一,是利用有機還原劑 (Hantzsch 酯) 將亞胺進行無金屬還原,以得到富含對映体的胺。1
還原胺化
圖 2.還原胺化
烯丙基化
醛的對映選擇性烯丙基化可以在非常溫和的條件下,在非低溫(-30 °C)完成。
烯丙基化
圖 3.烯丙基化
Friedel-Crafts烷基化
官能化的吲哚3,4 和吡咯5 可以通過不對稱烷基化獲得對映物豐富的形式。
Friedel-Crafts 烷基化
圖 4.Friedel-Crafts 烷基化
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
參考資料
1.
Rueping M, Sugiono E, Azap C, Theissmann T, Bolte M. 2005. Enantioselective Brønsted Acid Catalyzed Transfer Hydrogenation:? Organocatalytic Reduction of Imines. Org. Lett.. 7(17):3781-3783. https://doi.org/10.1021/ol0515964
2.
Hoffmann S, Seayad AM, List B. 2005. A Powerful Brønsted Acid Catalyst for the Organocatalytic Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines. Angew. Chem. Int. Ed.. 44(45):7424-7427. https://doi.org/10.1002/anie.200503062
3.
Storer RI, Carrera DE, Ni Y, MacMillan DWC. 2006. Enantioselective Organocatalytic Reductive Amination. J. Am. Chem. Soc.. 128(1):84-86. https://doi.org/10.1021/ja057222n
4.
Jain P, Antilla JC. 2010. Chiral Brønsted Acid-Catalyzed Allylboration of Aldehydes. J. Am. Chem. Soc.. 132(34):11884-11886. https://doi.org/10.1021/ja104956s
5.
Terada M, Sorimachi K. 2007. Enantioselective Friedel?Crafts Reaction of Electron-Rich Alkenes Catalyzed by Chiral Brønsted Acid. J. Am. Chem. Soc.. 129(2):292-293. https://doi.org/10.1021/ja0678166
6.
Itoh J, Fuchibe K, Akiyama T. 2008. Chiral Phosphoric Acid Catalyzed Enantioselective Friedel–Crafts Alkylation of Indoles with Nitroalkenes: Cooperative Effect of 3 Å Molecular Sieves. Angew. Chem. Int. Ed.. 47(21):4016-4018. https://doi.org/10.1002/anie.200800770
7.
He Y, Lin M, Li Z, Liang X, Li G, Antilla JC. 2011. Direct Synthesis of Chiral 1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazines via a Catalytic Asymmetric Intramolecular Aza-Friedel?Crafts Reaction. Org. Lett.. 13(17):4490-4493. https://doi.org/10.1021/ol2018328
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。