Merck
首頁幹細胞培養小鼠胚胎幹細胞培養程序與方案
小鼠胚胎幹細胞培養程序與方案
引言
轉基因和基因敲除技術的發展為分析基因功能提供了有效的工具。其中最重要的是能夠在體外分離和培養小鼠胚胎幹細胞 (ES)。ES 細胞來自早期小鼠胚胎的內側細胞團,可形成所有組織,包括生殖組織。小鼠多能 ES 細胞體外培養和維護的高效程序對基因靶向實驗的成功至關重要。我們提供多種小鼠 ES 合格產品,為研究人員可靠地培養小鼠 ES 細胞提供方便且具成本效益的解決方案,包括 ESGRO mLIF 補充劑、原代小鼠胚胎纖維母細胞、小鼠 ES 細胞株、幹細胞篩選 FBS 及專利無血清培養基。
這裡描述的細胞培養方案包括 體外 使用小鼠胚胎纖維母細胞和 ESGRO mLIF 在含血清的培養基中培養小鼠 ES 細胞。需要注意的是,本手冊中包含的方案僅作為指南,鼓勵優化培養方案以確保成功。
針對 ES 細胞的實驗大綱 - 一步一步來
規劃出從第 1 天到第 16-19 天的流程圖。注意,根據 ES 細胞的生長情況,天數可能需要移動。電穿孔、篩選、挑選和製備 DNA 將需要 2-3 週,包括週末。
用明胶溶液涂布平板
  1. 使用前将 0.
  2. 在培養罩中,在無菌條件下,按照右表的建議將膠液加到平板的每個孔中。
    注意:加入足夠的明膠溶液,以充分覆蓋塑料器皿表面。
  3. 在室溫下,在層流罩中蓋上皿蓋,將明膠溶液在孔中放置至少 30 分鐘。
  4. 吸出明膠溶液並丟棄。立即向培養皿中加入培養基和細胞。加入細胞前不要讓平皿乾燥。
Plating PMEF Feeder Cells
EmbryoMax® ;原代小鼠胚胎成纖維 (PMEF) 供養細胞以冷凍小瓶形式提供,每瓶含有 5-6 x 106 cells at passage 3 (2-3 population doublings per passage)。建議在培養 ES cells 前一天培養 PMEF feeder cells,以保證 PMEF cells 約 95% 的融合度。如果 ES 細胞早於 PMEF 接代後一天接代,接代層中可能會出現一些小縫隙。
  1. 在解凍PMEF細胞之前,用明膠溶液(第III節)塗層平板/瓶。
  2. 在 37 °C 水浴中快速解凍 PMEF 小瓶,並轉移至 15 mL 管中(已經含有 10 mL 溫暖的 PMEF 飼料細胞培養基。
  3. 輕輕倒轉試管以分散,然後以 300xg 離心 4-5 分鐘。
  4. 移除上清液,將細胞顆粒重懸於溫的 PMEF 飼料細胞培養基。
  5. 從板/瓶中移除明膠溶液,並按下頁表 4.1中建議的密度等分 PMEF feeder cells 懸浮液。
  6. 在 37 °C、5% CO2下培養 PMEF Feeder cells。使用 圖 4A、B 和 C 作為估計正確 PMEF 密度和外觀的指南。膠化平板可使用 12-14 天。
電鍍 PMEF 饋電池
圖 4.A)密度正確的 PMEF 供養細胞 B)密度過低的 PMEF 供養細胞 C)密度過高的 PMEF 供養細胞
使用 ESGRO® 進行 ES 細胞培養 培養基增補劑
ESGRO® 增補劑是小鼠 LIF 蛋白的特殊配方。不同於一般 LIF 以重量銷售,每批 ESGRO® 補充劑是根據其生物活性來銷售。ESGRO® mLIF培養基增補劑的優點包括:對小鼠ES細胞分化的抑制一致、無批次之間的差異,以及提高了在無飼料條件下培養小鼠ES細胞的能力。
無 PMEF 供養細胞的 ES 細胞培養
  1. 解凍一小瓶 mLIF 培養基。
  2. 將含有1x107 ES細胞的小瓶解凍成4 mL的 ES細胞培養基 (含有1000單位/mL的 ESGRO® 補充劑)。離心(3-5 分鐘),將細胞重懸於 10 mL ES Cell Medium 中。以 1-1.5 x 106 cells/25 cm2(~3 x 106 cells/100 mm 平板)的密度將 ES 細胞培養到膠化平板上。在 37 °C、5% CO2 下培養平板。
  3. 每天檢查細胞以確定是否需要更換培養基(以培養基顏色變為黃色表示)。2-3 天後,ES 細胞培養物會擠滿大的菌落(圖 5B)。此時,以 1:5 的比例通過 ES 細胞。
  4. 要通過 ES 細胞,請按所述(第 III 節)預先準備兩個 100 mm 凝膠化平板。除去 ES Cell Medium,用 DPBS 洗板兩次,加入 1.2 mL 胰酶。在 37 °C 下孵育平板 2 分鐘,然後再加入 10 mL ES 細胞培養基。用移液管使勁移動,以打碎 ES 細胞聚集體(避免形成氣泡)。
  5. 向每個含有 8 mL ES 細胞培養基的膠化平板中加入 2 mL 細胞懸浮液。多餘的 ES 細胞可
  6. 以每瓶 2-10 x 106 cells 的濃度冷凍,以供日後使用。請注意,ES 細胞應在您打算電穿孔的前一天進行傳代。
沒有 PMEF 供養細胞的 ES 細胞培養
圖 5A & B.沒有 PMEF 供養細胞的 ES 細胞培養
使用 PMEF 供養細胞培養 ES 細胞
  1. 將含有1x107 ES細胞的小瓶解凍到4 mL的 style="background-color:rgb(255,255,255);">ES Cell Medium  (containing ESGRO® supplement at 1000 units/mL)。離心(3-5 分鐘),將細胞重懸於 10 mL ES Cell Medium 中。
  2. 從先前製備的飼料板(第四節)中取出 PMEF 飼料細胞培養基,將 ES 細胞以 1-1.5 x 106 cells/25 cm2 (~3 x 106 cells/100 mm 平板)。在 37 °C、5% CO2 下培養平板。
  3. 每天檢查細胞以確定是否需要更換培養基(以培養基顏色變為黃色表示)。2-3 天後,ES 細胞培養物會擠滿大的菌落(圖 5D)。
  4. 要通過 ES 細胞,如前所述(第 4 節),準備兩個含有 PMEF 細胞 的 100 mm 平板。除去 ES Cell Medium,用 DPBS 洗板兩次,加入 1.2 mL 胰酶。在 37 °C 下孵育 2 分鐘。加入 10 mL ES Cell Medium,用力移液以分散 ES 细胞聚集(避免形成气泡)。
  5. 向每个含有 8 mL ES Cell Medium 的 PMEF 细胞板中加入 2 mL 细胞悬液。多餘的 ES 細胞可以每瓶 2-10 x 106 cells 的濃度冷凍,以供日後使用。請注意,ES 細胞應在您打算電穿孔的前一天進行傳代。
使用 PMEF 供養細胞培養 ES 細胞
圖 6.
電穿孔 ES 細胞
  1. 在進行電穿孔的前一天晚上,用 PMEF 細胞準備 4 個平板(第四節)。/span>
    1. 在進行電穿孔的前一天晚上,準備 4 個裝有 PMEF 細胞的平板(第四節)。
    2. 進行電穿孔的當天早上,餵ES細胞新鮮的 ES細胞培養液。
    3. 當天下午,按照前面所述的方法收縮ES細胞,並測定細胞數量。1x107 ES細胞是電穿孔所需的最小ES細胞數量。
    4. 將電穿孔所需的細胞以 300xg 離心 10 分鐘,然後吸出培養基。
    5. 將 ES cells pellet 重悬於 600 μL 電穿孔緩衝液中。
    6. 25-40μg基因敲除建構 DNA(已純化)應已線化、乙醇沉澱並乾燥成顆粒。在無菌罩中,將 DNA 顆粒溶解在 30 μL 的電穿孔緩衝液中,然後將溶液加入 ES 細胞中。混勻後在室溫下放置 5 分鐘。
    7. 將 ES 細胞放入 0.4 cm 的電穿孔比色皿中。在 500 μFD、0.24 kV 下對懸浮液進行電穿孔。產生的時間常數應介於 6.9 和 7.9 毫秒之間(最佳值為 7.2)。
    8. 将电穿孔后的 ES 细胞转移到 40 mL ES 细胞培养基中,用巴斯德吸管轻轻混匀。
    9. 将 ES 细胞悬浮液装板(每个饲养板 10 mL,共 4 个板)。
    10. 在抗生素選擇之前,在 37 °C 和 5% CO2 下培養約 36 小時。
    選擇 ES 細胞
    在選擇之前,建議為每個 ES 細胞系測定一條致死曲線,以確定要使用的確切藥物濃度。以下選擇方案可作為指南:
    • 新霉素 (G418) 在 129SVEV 和 129SVJ 細胞中: 350μg/mL進行 兩天,然後以150μg/mL進行 其餘的選擇。 共選擇 5-7 天
    • 新霉素 (G418) 在 C57BL6/J 細胞中: 275μg/mL一天,200 μg/mL第二天,然後 150μg/mL其餘時間 選擇。 共選擇 6-8 天
    • Hygromycin B 在 129SVEV 和 129SVJ 細胞中: 100μg/mL,2 天,然後75μg/mL,1天, 然後50μg/mL,餘下的 選擇。 總共選擇 7-10 天
    1. 選擇轉換子時,加入含有 新霉素(G418) 或 蕙黴素 B 的 ES 細胞培養基
    2. 48 小時後,細胞應明顯死亡。如果碎片過多或培養基褪色,每天更換培養基,否則每隔一天更換一次即可。如果碎屑附著在活細胞上,在更換培養基前,用無菌DPBS輕輕清洗細胞,注意不要弄掉飼料細胞層。電穿孔後應培養 ES 細胞約 10 天。
    Colony Picking
    視乎細胞系和使用的培養基,ES 細胞的菌落一般在電穿孔後 5-10 天即可挑選。最適合挑選的菌落是那些呈圓形或橢圓形、邊緣呈相對明亮、中心通常呈深色壞死的菌落。已分化的菌落呈扁平狀,周圍常有類似纖維母細胞,形成鵝卵石般的結構。選擇細胞時應避免這些細胞。ES 細胞可挑選至膠化平板或 PMEF 供養細胞層,視所用的 ES 細胞系而定。
    1. 挑選ES細胞菌落的前一天,在適當數量的24孔板上塗上 PMEF細胞 (第四節)或 明膠 (第三節)。
    2. 選擇 ES 細胞菌落前,確保您戴上手套、工作服和口罩。所有表面,包括顯微鏡、工作台、吸頭盒和移液管,都應在使用前用乙醇擦拭。
    3. 用 4 倍放大鏡檢查 ES 細胞培養物。選取的菌落之間應有足夠的間距,以確保不受周圍菌落的污染。找到所需的菌落後,用移液管吸頭在菌落上打圈,鬆開周圍的成纖維層。將移液器設定為 15 μL 的容量,用移液器吸頭刮擦菌落,使其脫落,然後吸出(吸頭內通常可見菌落)。
    4. 每次使用新的吸頭,繼續挑取和轉移 ES 細胞菌落到新的孔中,直到挑取到合適的數量為止。
    5. 在每個孔中滴入一滴胰蛋白酶(Trypsin ),37 °C孵育 2 分鐘。在此期間,將 24 孔板中的 PMEF Cell Media 更換為 500 μL 的 ES cell medium. 
    6. 6。用移液管打散 96 孔板中的每個 ES 細胞菌落,避免過多起泡。將懸浮液轉移至含有 500 μL ES 細胞培養基的 24 孔板(包括泡沫),每孔使用一個新的吸頭。
    7. 當所有的菌落都轉移後,使用設定為 400 μL 的乾淨吸頭混勻每孔。在 37 °C 和 5% CO2 下培養。每天用添加了 Neomycin (150 μg/mL)或 Hygromycin (50 μg/mL)抗生素的培養基餵食。如果菌落彼此靠得太近,請用 1 mL 移液管吸頭分散它們,使菌落破裂並擴散細胞(不需要胰蛋白酶,因為菌落很容易破裂)。
    8. 繼續每天更換 ES 細胞培養基,直到每個孔中的菌落覆蓋良好為止(通常為 7-10 天)。
    疑難排解指南
    產生基因剔除小鼠時最常遇到的兩個問題是:(1) ES細胞分化;(2) 一旦建立了目標ES細胞克隆,就無法產生嵌合體。表 25.1 中列出了 ES 細胞分化的一些常見原因,以及如何幫助防止分化發生的建議。ES 细胞分化的程度可以通过检查 ES 细胞集落的形态来确定,或者使用 EMD Millipore 的 ES 细胞特征检测试剂盒或碱性磷酸酶检测试剂盒进行更彻底的评估。這些試劑盒含有 ES 細胞標誌物的單克隆抗體和鹼性磷酸酶檢測試劑,可區分多能和分化的 ES 細胞。表 25.2 中還包括一些常導致 ES 細胞生長緩慢的原因。表 25.3 包含了不能生成嵌合体的可能原因。
ES細胞分化的常見原因及建議。
表 25.1.
ES 細胞生長緩慢的原因及建議
表 25.2.
缺乏嵌合體的原因
表 25.3.
媒體形式
PMEF 飼料細胞培養基
Loading
含血清的小鼠 ES 細胞培養基